D(+)-Ribonsäure-γ-lacton 96%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one, Ribono-γ-lactone, D-Ribonic acid-1,4-lactone

227830100
ACRO227830100EA 258 EUR
ACRO227830100
D(+)-Ribonsäure-γ-lacton 96%
D(+)-Ribonsäure-γ-lacton
Formel: C₅H₈O₅
Molecular Weight: 148,11 g/mol
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063241
CAS-Nummer: 5336-08-3
EINECS: 226-256-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
GC ≥95 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR