Säurefuchsin, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Fuchsin sauer Dinatriumsalz, Fuchsin S, 3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulfonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulfonatophenyl)methylen)cyclohexa-1,4-diensulfonsäure

227900250 227901000 227905000
ACRO227900250EA 82.9 EUR
ACRO227900250 ACRO227901000 ACRO227905000
Säurefuchsin, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Säurefuchsin
Formel: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Schmelzpunkt: ? 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013286
CAS-Nummer: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 544 to 550 nm (in pH 3 acidified water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR