trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
228040500
228042500
ACRO228040500EA
158
EUR
ACRO228040500
ACRO228042500
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001466 CAS-Nummer: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
pH | 6.5 to 8.0 (5 % solution) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % |