m-Kresolpurpur, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
228200050
228200100
228200500
ACRO228200050EA
45.4
EUR
ACRO228200050
ACRO228200100
ACRO228200500
m-Kresolpurpur, rein Indikator-Qualität
m-Kresolpurpur
Formel:
C₂₁H₁₈O₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005871 CAS-Nummer: 2303-01-7 EINECS: 218-960-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in 50 % ethanol) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥900 (578 nm, in buffer) |
Visual transition interval | from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple) |