4(3H)-Pyrimidinone 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
228250100
ACRO228250100EA
141
EUR
ACRO228250100
4(3H)-Pyrimidinone 98+%
4(3H)-Pyrimidinone
Appearance: White to light yellow Powder
Formel:
C₄H₄N₂O Molecular Weight: 96,09 g/mol Schmelzpunkt: 163…168 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006664 CAS-Nummer: 51953-17-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 163 to 168 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |