Citrinin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Citrinin, yellow, (3S,4R)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-4,6-dihydro-3H-isochromene-7-carboxylic acid
229580050
ACRO229580050EA
241
EUR
ACRO229580050
Citrinin 98%
Citrinin
Appearance: Yellow Crystalline powder or flakes
Formel:
C₁₃H₁₄O₅ Molecular Weight: 250,25 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006912 CAS-Nummer: 518-75-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |