Kristallviolett, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
229641000
229645000
ACRO229641000EA
73.2
EUR
ACRO229641000
ACRO229645000
Kristallviolett, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Kristallviolett
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011750 CAS-Nummer: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04406 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to green-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤9 % (110°C) |
Sulfated ash | ≤3 % |
Titration | ≥96.0 % (on dried substance) |
Lead (Pb) | ≤30 ppm |
Zinc (Zn) | Passes test |
Insoluble matter | (in ethanol) Passes test |