Methylblau, hochrein biologische Färbemittel

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Baumwollblau, Acid Blue 93, Anilinblau WS, Wasserblau 6B, Aniline blue water soluble, Anilinblau wasserlöslich, Aniline blue WS, Dinatrium-[[4-[bis[4-[(sulfonatophenyl)amino]phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]amino]benzolsulfonat

229660250 229661000
ACRO229660250EA 65.4 EUR
ACRO229660250 ACRO229661000
Methylblau, hochrein biologische Färbemittel
Methylblau
Formel: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058509
CAS-Nummer: 28983-56-4
EINECS: 249-113-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark brown Glistening crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
UV Lambda max 594 to 610 nm (in 0.005M HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.09


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR