Orange G 85+%, pure, high purity stain_biological
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Acid Orange 10, Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat, Orange G Natriumsalz, CI 16230
229820250
229821000
ACRO229820250EA
60.9
EUR
ACRO229820250
ACRO229821000
Orange G 85+%, pure, high purity stain_biological
Orange G
Formel:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Molecular Weight: 452.38 g/mol Schmelzpunkt: 141 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012457 CAS-Nummer: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to orange-red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥85.0 % |