8-Azaguanine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
229920010 229920050
ACRO229920010EA 88.4 EUR
ACRO229920010 ACRO229920050
8-Azaguanine
8-Azaguanine
  • Bioactive
Formel: C₄H₄N₆O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00056937
CAS-Nummer: 134-58-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥94 %