DL-Cystein 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: H-DL-Cys-OH, (±)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, (±)-Cystein

230120100 230120500
ACRO230120100EA 63.6 EUR
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cystein 97%
DL-Cystein
Formel: C₃H₇NO₂S
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.)
Dichte: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004881
CAS-Nummer: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR