4-(Aminomethyl)benzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
232220250
232221000
ACRO232220250EA
46.6
EUR
ACRO232220250
ACRO232221000
4-(Aminomethyl)benzoesäure 99%
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Flammpunkt: >300 °C |
MDL:
MFCD00010203 CAS-Nummer: 56-91-7 EINECS: 200-297-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤6 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % (On dry substance) |