4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
232860010
232860100
ACRO232860010EA
38.5
EUR
ACRO232860010
ACRO232860100
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid 98%
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO Schmelzpunkt: 226…227 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066982 CAS-Nummer: 25519-80-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |