Glutaraldehyd 25% in Wasser für die Elektronenmikroskopie, gereinigt

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

233280250 233281000
ACRO233280250EA 65.7 EUR
ACRO233280250 ACRO233281000
Glutaraldehyd 25% in Wasser für die Elektronenmikroskopie, gereinigt
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: ≥ 71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear to slightly hazy solution
Assay 25 to 27 % w/w
Color scale ≤100 APHA
Specific gravity (20/20°C) 1.000 to 1.133
pH 3.1 to 4.5 (at 25°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR