Eisen(II)sulfid, verschmolzene Stäbe

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Ferrous sulphide

233300010
ACRO233300010EA 74.5 EUR
ACRO233300010
Eisen(II)sulfid, verschmolzene Stäbe
Eisen(II)sulfid
Formel: FeS
Molecular Weight: 87,91 g/mol
Schmelzpunkt: 1195 °C
Dichte: 4,84 g/cm³
MDL: MFCD00011013
CAS-Nummer: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
ADR: 9,III
Merck Index: 12,04106

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey-black Sticks
Assay (S) about 25%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR