Prostaglandin E1 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Alprostadil, Caverject, PGE1, 7-((1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-((S,E)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl)-5-oxocyclopentyl)heptanoic acid
235020100
ACRO235020100EA 632 EUR
ACRO235020100
Prostaglandin E1 98+%
Prostaglandin E1
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formel: C₂₀H₃₄O₅
Molecular Weight: 354,487 g/mol
Schmelzpunkt: 115…116 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077860
CAS-Nummer: 745-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %