Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
235145000
ACRO235145000EA 243 EUR
ACRO235145000
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz 99%
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Formel: C₈H₇NaO₃
Schmelzpunkt: >125 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016470
CAS-Nummer: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 98.5 to 102.0 % (On anhydrous substance)