Methyl-4-aminobenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzoesäuremethylester
235280250
235281000
ACRO235280250EA
57.2
EUR
ACRO235280250
ACRO235281000
Methyl-4-aminobenzoat 98%
Methyl-4-aminobenzoat
Formel:
C₈H₉NO₂ Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 110…113 °C Dichte: 1,216 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007891 CAS-Nummer: 619-45-4 EINECS: 210-598-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 113 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |