3-Methyl-3-oxetanmethanol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

240840100 240840500
ACRO240840100EA 34.1 EUR
ACRO240840100 ACRO240840500
3-Methyl-3-oxetanmethanol 98%
3-Methyl-3-oxetanmethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 122 °C (70 mmHg)
Dichte: 1,034 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010273
CAS-Nummer: 3143-02-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR