Phloroglucide hydrate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,3',4,5',6-Pentahydroxybiphenyl hydrate, PHBF
241770250
ACRO241770250EA 165 EUR
ACRO241770250
Phloroglucide hydrate 95%
Phloroglucide hydrate
CAS No.: 491-45-2
Formel: C₁₂H₁₀O₅.xH₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01543374
CAS-Nummer: 491-45-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %