2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine

241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 73 EUR
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98+%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 152 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042225
CAS-Nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR