Pimozide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
242010010
ACRO242010010EA
241
EUR
ACRO242010010
Pimozide
Pimozide
- Bioactive
Schmelzpunkt:
214…222 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2062-78-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 214 to 222 °C |
HPLC | ≥96.0 % |