Natrium 30% (w/w) Dispersion in Toluol, Ø <0.1 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
243262500
ACRO243262500EA
171
EUR
ACRO243262500
Natrium 30% (w/w) Dispersion in Toluol, Ø <0.1 mm
Sodium
Formel:
Na Dichte: 0,90 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085307 CAS-Nummer: 7440-23-5 UN: 3482 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dispersion in toluene |
Additional info | Trace analysis based on 100% sodium metal purity |
Strength | ≥30 % (Na) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤550 ppm |
Potassium (K) | ≤300 ppm |