2-Hydroxypyridin-N-oxid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
243790250 243791000 243795000
ACRO243790250EA 67 EUR
ACRO243790250 ACRO243791000 ACRO243795000
2-Hydroxypyridin-N-oxid 97%
2-Hydroxypyridin-N-oxid
Formel: C₅H₅NO₂
Schmelzpunkt: 147…152 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006195
CAS-Nummer: 13161-30-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %