(±)-1-Methoxy-2-Propanol 98.5%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Propylenglycolmonomethylether
244990025
244990250
244990010
244990050
244990251
ACRO244990025EA
103
EUR
ACRO244990025
ACRO244990250
ACRO244990010
ACRO244990050
ACRO244990251
(±)-1-Methoxy-2-Propanol 98.5%, reinst
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Siedepunkt: 120 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 0,92 g/cm³ Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004537 CAS-Nummer: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...