2-Hydroxynicotinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinsäure, 2-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
247220250
247221000
ACRO247220250EA
44.8
EUR
ACRO247220250
ACRO247221000
2-Hydroxynicotinsäure 98%
2-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Schmelzpunkt: 259…261 °C |
MDL:
MFCD00010100 CAS-Nummer: 609-71-2 EINECS: 210-198-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 256 to 262 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |