Ethyl-4-iodbenzoat 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Iodbenzoesäureethylester

249640050
ACRO249640050EA 26.4 EUR
ACRO249640050
Ethyl-4-iodbenzoat 97%
Ethyl-4-iodbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Molecular Weight: 276,07 g/mol
Siedepunkt: 281…283 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,65 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017344
CAS-Nummer: 51934-41-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5865 to 1.5885 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR