L(+)-Calciumlactat Pentahydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-(S)-(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat, L(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-L(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat
250200010
ACRO250200010EA 54.6 EUR
ACRO250200010
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat 98%
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat
Formel: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Molecular Weight: 308,3 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150344
CAS-Nummer: 865717-20-0
EINECS: 248-953-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 22.0 % to 27.0 %
Heavy metals ≤10 ppm
pH 6.0 to 8.0 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤80 ppm
Phosphate (PO4) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) 13.4 to 14.5 %
Iron (Fe) ≤40 ppm
Alkalies+Mg (as sulfates) ≤1.0 %