di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Citronensäure Dinatriumsalz Sesquihydat, Dinatriumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Sesquihydat, sek-Natriumcitrat Sesquihydat, Natriumcitrat dibasisch Sesquihydat

250240010 250240025 250242500
ACRO250240010EA 64.7 EUR
ACRO250240010 ACRO250240025 ACRO250242500
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat 99%, rein
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat
Formel: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Schmelzpunkt: 149 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150445
CAS-Nummer: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 4.9 to 5.2 (3 % solution)
Titration with HClO4 98.5 to 104.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR