D(-)-Cystein 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-Cystein, H-D-Cys-OH, (S)-(-)-2-Amino-3-mercaptopropansäure
254300010
ACRO254300010EA 198 EUR
ACRO254300010
D(-)-Cystein 99%
D(-)-Cystein
Formel: C₃H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066461
CAS-Nummer: 921-01-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -8.0° to -9.5° (20°C, 589 nm) (C=5, 2 N HCl)