Ammoniaklösung 25% in Wasser, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
255210025
255210010
255210100
ACRO255210025EA
72
EUR
ACRO255210025
ACRO255210010
ACRO255210100
Ammoniaklösung 25% in Wasser, reinst
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0,91 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011418 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | ≥25 % (As NH3) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...