Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1,2-dimethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, (1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate

255350050
ACRO255350050EA 108 EUR
ACRO255350050
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,153 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,12 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062806
CAS-Nummer: 826-35-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR