Quecksilber(II)acetat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure Quecksilber(II)salz, Quecksilberdiacetat
255650050
255651000
255650010
ACRO255650050EA
39.7
EUR
ACRO255650050
ACRO255651000
ACRO255650010
Quecksilber(II)acetat 99+%
Quecksilber(II)acetat
Formel:
(H₃CCOO)₂Hg Schmelzpunkt: 179…182 °C Dichte: 3,27 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012165 CAS-Nummer: 1600-27-7 EINECS: 216-491-1 UN: 1629 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05898 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.02 % (substances not reducible with formic acid) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Mercurous Mercury (as Hg) | ≤4000 ppm |