3-Cyclohexyl-1-propanol 99%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 3-Cyclohexylpropan-1-ol

255880050
ACRO255880050EA 81.8 EUR
ACRO255880050
3-Cyclohexyl-1-propanol 99%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 116 °C
MDL: MFCD00001528
CAS-Nummer: 1124-63-6
EINECS: 214-401-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR