1,10-Dichlordecan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Decamethylenchlorid
255930250
ACRO255930250EA 117 EUR
ACRO255930250
1,10-Dichlordecan 98%
1,10-Dichlordecan
Formel: ClH₂C(CH₂)₈CH₂Cl
Molecular Weight: 211,17 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15,6 °C
Dichte: 0,999 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000957
CAS-Nummer: 2162-98-3
EINECS: 218-489-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %