3-Methoxypropiononitril 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile

257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 25.3 EUR
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Methoxypropiononitril 98%
3-Methoxypropiononitril
Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85.11 g/mol
Siedepunkt: 164…165 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –62.9 °C
Dichte: 0.938 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001958
CAS-Nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR