(±)-γ-Undecalacton 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(±)-4-Hydroxyundecansäurelacton, (±)-Undecan-4-olid, (±)-γ-Undekalacton
259490250
259491000
259495000
ACRO259490250EA
23.4
EUR
ACRO259490250
ACRO259491000
ACRO259495000
(±)-γ-Undecalacton 98%
(±)-γ-Undecalacton
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184.28 g/mol Siedepunkt: 286 °C (760 mmHg) Dichte: 0.9425 g/cm³ Flammpunkt: 145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005405 CAS-Nummer: 104-67-6 EINECS: 203-225-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific gravity | (25°C) 0.939 to 0.948 |