3-Thiophencarbonitril 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Thienylcyanid, Thiophen-3-carbonitril, Thiophen-3-carbonsäurenitril, 3-Cyanthiophen, 3-Thiophencarbonsäurenitril
263160010
ACRO263160010EA 37.1 EUR
ACRO263160010
3-Thiophencarbonitril 94%
3-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109,15 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,1956 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00151852
CAS-Nummer: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5595 to 1.5615 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %