Natriumbutyrat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Buttersäure Natriumsalz

263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 25.8 EUR
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Natriumbutyrat 98%
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110.09 g/mol
Schmelzpunkt: 250…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR