Natriumbutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Buttersäure Natriumsalz
263190050
263190250
263191000
263195000
ACRO263190050EA
25.8
EUR
ACRO263190050
ACRO263190250
ACRO263191000
ACRO263195000
Natriumbutyrat 98%
Natriumbutyrat
Formel:
C₄H₇NaO₂ Molecular Weight: 110.09 g/mol Schmelzpunkt: 250…253 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002816 CAS-Nummer: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...