2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

263540050 263540250
ACRO263540050EA 34.3 EUR
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 99%
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168.17
Siedepunkt: 80…85 °C (.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042290
CAS-Nummer: 74457-86-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR