(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
264120010
264122500
ACRO264120010EA
347
EUR
ACRO264120010
ACRO264122500
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 39637-99-5
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Molecular Weight: 252.62 g/mol Siedepunkt: 213…214 °C (760 mmHg) Dichte: 1.34 g/cm³ Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044400 CAS-Nummer: 39637-99-5 UN: 3265 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4675 to 1.4715 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -128° to -134° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |