Ytterbium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
264300100
ACRO264300100EA 113 EUR
ACRO264300100
Ytterbium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)oxid
Formel: O₃Yb₂
Schmelzpunkt: 2346 °C
Dichte: 9,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011290
CAS-Nummer: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm