(R)-(-)-Hydratropasäure 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (R)-(-)-2-Phenylpropionsäure

264662500
ACRO264662500EA 55.5 EUR
ACRO264662500
(R)-(-)-Hydratropasäure 99%
(R)-(-)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063140
CAS-Nummer: 7782-26-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to yellow to light brown Crystals or needles or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -75° to -82° (20°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR