Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Magnesiumphosphat dibasisch Trihydrat, Magnesiumorthophosphat dibasisch Trihydrat, Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat
264780010
ACRO264780010EA
62.9
EUR
ACRO264780010
Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat 98%, reinst
Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat
Formel:
HMgO₄P·3H₂O Dichte: 2,13 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150390 CAS-Nummer: 7782-75-4 EINECS: 231-823-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |