Thallium(I)nitrat 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thalliumnitrat
265590250
265591000
ACRO265590250EA
85.2
EUR
ACRO265590250
ACRO265591000
Thallium(I)nitrat 99.5%
Thallium(I)nitrat
Formel:
NO₃Tl Molecular Weight: 266.39 g/mol Siedepunkt: 433 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 206 °C Dichte: 1.273 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011280 CAS-Nummer: 10102-45-1 EINECS: 233-273-1 UN: 2727 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,09400 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤5000 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...