Ethyl-trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
265650010
ACRO265650010EA
166
EUR
ACRO265650010
Ethyl-trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
CAS No.: 28250-14-8
Formel:
C₉H₁₈ClNO₂ Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144297 CAS-Nummer: 28250-14-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 156 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |