3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
268085000
ACRO268085000EA
65
EUR
ACRO268085000
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride 99%
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formel:
C₈H₁₄ClNO₃ Schmelzpunkt: 160…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143176 CAS-Nummer: 205692-64-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |