Rhodium(II)acetat dimer (∼46% Rh), wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
268630010
268632500
268630050
ACRO268630010EA
1152
EUR
ACRO268630010
ACRO268632500
ACRO268630050
Rhodium(II)acetat dimer (∼46% Rh), wasserfrei
Rhodium(II)acetat dimer
Formel:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Molecular Weight: 441.987 g/mol Schmelzpunkt: 205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003538 CAS-Nummer: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 46 % (Rh) |