Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid 50-55% (w/w) in 1,2-Dichloroethan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
268780025
ACRO268780025EA 88.5 EUR
ACRO268780025
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid 50-55% (w/w) in 1,2-Dichloroethan
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid
Formel: C₁₆H₃₈F₃N
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00145365
CAS-Nummer: 99337-56-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Solution
Infrared spectrum Conforms
NMR Consistent with structure
Strength 50 to 55 % (NMR)